Learn More
Polysorbate 85, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9005-70-3 | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | NaN g/mol
Marque: Thermo Scientific Acros 334150250
Quantité | 25 mL |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9005-70-3 | |
NaN | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
MFCD01779641 | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85 |
Spécification
Polysorbate 85 | |
2mg KOH/g max. | |
Liquide | |
25 mL | |
38 to 52mg KOH/g | |
Flacon en verre | |
83 to 98mg KOH/g | |
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC42H76O7 | |
3% Max. | |
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Trioleate, Polysorbate 85 | |
ZGEQUSWSYZZNAI-CLFAGFIQNA-N | |
NaN |
Incolore | |
9005-70-3 | |
1.0200g/mL | |
>200°C | |
Authentic | |
1.4700 to 1.4720 | |
1.02 | |
300 mPa.s (25°C) | |
MFCD01779641 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene and mineral oil, insoluble in propylene glycol | |
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Sécurité et traitement
- Tween]TS 85
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.