Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
Marca:  Pyrex 1523/06
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15117803
  • 173.00CHF / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
  • Bottles complete with polypropylene screwcap and drip-free pouring ring
  • GLS 80™ screwthread provides increased access compared to GL 45 bottles aiding filling and pouring
  • Ideal for use with viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download
  • White enamel graduations and marking spot
  • Autoclavable
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 mL
Borosilicate Glass
White
Yes
Media Bottle
Viscous liquids, pastes, powders, granules and larger solids
10Pack
Autoclavable
105 mm
95 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato