Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ semi-kwantitatieve teststroken ammoniak
Allows for the quick and easy determination of ammonium in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammonium Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
Merk:  Macherey-Nagel™ 91315
Productcode. 10587302
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Allows for the quick and easy determination of ammonium in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ammonium Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within 10 seconds
  • Excellent for industrial effluents and fertilizer-heavy rural farming areas
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Specificatie
Specificatie
Helder geel tot oranje
Bepaling van ammoniak
100 per pak
10 sec.
Strip
0, 10, 25, 50, 100, 200, 400 mg /L NH4+
30° C
Semi-kwantitatieve teststroken
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • QUANTOFIX Ammonium
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide solution
SDS
Documentatie
Documentatie