Learn More
Thermo Scientific™ Latex de groupage des streptocoques du groupe C PathoDX™
Le latex de groupage des streptocoques du groupe C PathoDx est utilisé avec les kits de groupage des streptocoques.
Marque: Thermo Scientific™ R62032
111.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez le latex de groupage des streptocoques du groupe C Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ avec de groupage des streptocoques. La procédure PathoDx emploie une méthode d’agglutination au latex associée à une procédure d’extraction par l’acide nitreux1,2. L’IgG couplée au latex est hautement spécifique de l’antigène d’un groupe de streptocoques donné. Cette méthode offre des avantages considérables par rapport à d’autres méthodes de groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité et de commodité.
Le groupe glucidique pour les streptocoques du groupe C correspond à des antigènes complexes avec une oligosaccharide rhamnose et des chaînes latérales variables, constituées principalement de glucosamine acétylée ou non acétylée. Dans la procédure PathoDx, un anticorps spécifique enrobant les particules de latex réagit et forme une agglutination avec l’antigène du groupe de streptocoques extrait de la paroi cellulaire bactérienne. Le test est destiné à être utilisé avec des colonies streptococciques bêta-hémolytiques sur gélose au sang de mouton ou avec des isolats streptococciques purs dans des cultures en bouillon. Les réactifs sont conçus pour donner une agglutination positive (2+ ou plus) avec une à deux colonies de 18 à 24 heures pour la plupart des isolats de streptocoques bêta-hémolytiques.
- Prêt à l’emploi : réactifs préparés
- Facile à stocker : stockage entre 2 et 8°C
- Facile à interpréter : le kit de groupage PathoDx est conçu pour donner une réaction d’agglutination de 2+ ou plus, avec l’extrait d’une ou deux colonies d’une culture de streptocoques de 18 à 24 heures du groupe C de Lancefield (grande variété de colonies) en 60 secondes pour la plupart des isolats de streptocoques. Un test négatif produit une apparence laiteuse uniforme sans agglutination après 60 secondes.
Le latex de groupage de streptocoques du groupe C (bouchon orange) contient 3,0 ml d’une suspension de particules de latex bleu synthétique revêtues d’anticorps anti-IgG de lapin sensibilisé avec 0,098 % d’azoture de sodium et 0,05 % de ProClin 300® comme conservateur.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Latex de groupage des streptocoques du groupe C PathoDX™ | |
Kit de test de streptocoques | |
60 tests/boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.