Learn More
Rhenium(III)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782098
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13569-63-6 | Cl3Re | 292.557 g/mol
It is used as a starting material for synthesis of rhenium complexes. ReCl3 can react with peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-63-6
Summenformel Cl3Re
Molekulargewicht (g/mol) 292.557
MDL-Nummer MFCD00011196
InChI-Schlüssel LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonym rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
PubChem CID 83581
IUPAC-Name Trichlorrhenium
SMILES Cl[Re](Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rhenium(III) chloride
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver
Menge 0.25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 292.56
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Dark red powder
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt