Learn More
Rhenium(VII) oxide, 99.995% (metals basis)
Product Code. p-4824906
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
CAS: 1314-68-7 | O7Re2 | 484.407 g/mol
Rhenium(VII) oxide is a precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is also used as a catalyst for hemiacetal substitution and as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-68-7
Molecular Formula O7Re2
Molecular Weight (g/mol) 484.407
MDL Number MFCD00011199
InChI Key NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
PubChem CID 123106
IUPAC Name trioxo(trioxorheniooxy)rhenium
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Specifications
Boiling Point 360°C
Melting Point 297°C
Color Yellow
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Solubility Information Soluble in water and alcohol.
Formula Weight 484.4
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Density 6.103
Chemical Name or Material Rhenium(VII) oxide
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt