Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™ Biopsy Cassettes, White
Ensure positive identification from grossing to filing with the three-sided writing surface of Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Tissue-Loc™ Biopsy Cassettes.
Marque: Epredia™ 58934
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hinge design ensures specimen safety during processing and easy removal of cover while embedding
- Base is compatible with metal lids and fits all popular size base molds (metal and disposable plastic)
- Cassettes are conveniently available assembled or unassembled to facilitate usage in a labeling system or with metal lids
- Solvent- and decalcifier-resistant and compatible with microwave techniques
- Different colors allow for easy specimen coding
Spécification
Small Square Pore | |
250/box; 2 boxes | |
Peach | |
Biopsy Cassette |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu