Learn More
Ruthenium(III) iodide, anhydrous, Ru 20.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321848
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13896-65-6
MDL Number MFCD00016316
Synonym ruthenium iii iodide, ruthenium iii ; iodide, ruthenium 3+ triiodide, ruthenium iii iodide anhydrous, ruthenium iii iodide, anhydrous 1g, ruthenium iii iodide, anhydrous, ru min
Specifica
Melting Point 590°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Formula Weight 481.78
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 20.5% min.
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Ruthenium(III) iodide, Anhydrous
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato