Learn More
Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets
Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets constructed of 0.9mm-thick zintec steel for extra corrosive resistance.
Brand:  N/A 88A794
 View more versions of this product
Product Code. 12982525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Constructed of 0.9mm-thick zintec steel
  • Adjustable spillage and liquid-tight sump tray
  • Doors are rebated and secured by chrome three-way locking handle
  • White, high-visibility powder-coated finish with appropriate warning labels
  • Note: These cabinets are for storing acids safely and do not claim to be acid-proof.
  • Cabinets are compliant with the following:
    • DSEAR 2002
    • HS(G)51, 1990
    • Factory Inspectorate Certificate of Approval No1: Parts 3 and 4
    • COSHH
Specifications
Specifications
459 x 915 x 712 mm
Steel
Corrosive Resistant Acid and Alkali Cabinets
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis