Learn More
Scandium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. p-7048678
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20662-14-0
Molecular Formula Cl3H12O6Sc
Molecular Weight (g/mol) 259.40
MDL Number MFCD00149852
InChI Key FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Specifications
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 1 g
Merck Index 14,8392
Formula Weight 259.41 (151.32 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Scandium(III) chloride hexahydrate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.