Learn More
SHANK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75CHF - 386.68CHF
Specifica
Antigene | SHANK1 |
---|---|
Concentrazione | 0.42 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16816505
|
Proteintech
55059-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75CHF
20µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16806505
|
Proteintech
55059-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The antibody is specific to SHANK1.
Seems to be an adapter protein in the postsynaptic density (PSD) of excitatory synapses that interconnects receptors of the postsynaptic membrane including NMDA-type and metabotropic glutamate receptors via complexes with GKAP/PSD-95 and Homer, respectively, and the actin-based cytoskeleton. May play a role in the structural and functional organization of the dendritic spine and synaptic junction.Specifica
SHANK1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
D3YZU1, Q9WV48, Q9Y566 | |
243961, 50944, 78957 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SHANK1 |
0.42 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SHANK1, SPANK 1, SSTR interacting protein, SSTRIP, synamon | |
SHANK1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto