Learn More
Thermo Scientific™ Shell Vials
Shell vials are an economical choice for many routine HPLC applications. Available in many sizes, they are sold as kits with caps to assure proper fit and function.
Marca:  Thermo Scientific™ 4-NWV-C
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11568210
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shell vials are an economical choice for many routine HPLC applications. These neckless vials with inserts are sold as kits including polyethylene push in caps to assure proper fit and function. Vial selections include clear glass, amber glass or polypropylene. 8x35mm shell vials are designed specifically for Alcott Positive Displacement autosamplers. Choose from Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4mL Neckless/Shell Vial with PE-Cap
Clear
Glass
Neckless
Flat Bottom
Polyethylene
46 mm
4 mL Neckless/Shell Vial
4 mL
15 mm
15 mm
5.5 mL
<350 μL
5.5 mL
Plug
100
No
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.