Learn More
Silica gel desiccant, -3+8 Mesh Granules, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11428570
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Silica gel desiccant is used to dry the air in industrial compressed air systems. It is also used as a preservation tool to control relative humidity in museum and library exhibitions and storage. Further, it is employed in diagnostic test strips, inhalation devices, syringes, drug test kits and hospital sanitation kits. In addition to this, it is used as a stationary phase in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Molecular Formula O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL Number MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Color White
Physical Form Granular
Density 2.17 to 2.66g/cm3
Material Silica Gel
Quantity 250 g
Mesh Size -3+8 Mesh
Odor Odorless
Solubility Information Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Silica gel desiccant
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato