Learn More
Nitrure de silicium(IV), alpha-phase, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049560
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12033-89-5 | N4Si3 | 140.28 g/mol
Silicon(IV) nitride is used in automobile industry as a material for engine parts such as diesel engines and glowplugs. It is used for rocker arm pads for lower wear in spark-ignition engines. Ceramics made from Silicon(IV) nitride show good shock resistance. Similarly, bearings made from this find application in the main engines of NASA’s space shuttle. It acts as an insulator and is used in the manufacturing of integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12033-89-5
Formule moléculaire N4Si3
Poids moléculaire (g/mol) 140.28
Numéro MDL MFCD00011230
Clé InChI HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon nitride, silicon nitride si3n4, unii-qhb8t06idk, qhb8t06idk, silicon iv nitride, alpha phase, trisilicon tetranitride, nierite, nano silicon nitride, silicon iv nitride, silicon nitride, amorphous
CID PubChem 3084099
Nom IUPAC Nitrure de silicium
SMILES N12[Si]34N5[Si]11N3[Si]25N41
Spécification
Nom chimique ou matériau Silicon(IV) nitride, alpha-phase
Point de fusion 1900°C (sublimation)
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8497
Informations sur la solubilité Insoluble water.
Poids de la formule 140.28
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si3N4 90% min. (alpha form)
Odeur Odorless
Densité 3.2 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis