Learn More
Silver wire, 0.127mm (0.005in) dia, hard, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11384178
Click to view available options
Quantity:
100 m
25 m
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molecular Formula Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL Number MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifications
Quantity 100 m
Percent Purity 99.9%
Odor Characteristic
Weight ≈0.13g/m
Form Wire
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver wire, 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato