Learn More
3M™ SMS beschermende coverall
Gebruik voor niet-gevaarlijke toepassingen. De blauwe wegwerpcoveralls 4500-serie biedt Categorie I bescherming van polypropyleen weefsel.
Merk: 3M™ 7000089600
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.- Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
- Suitable for non-hazardous applications
- Breathable and light-duty protection
- Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
- Storm flap over zip
- Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
Specificatie
Beschermende coverall | |
Unisex | |
Blauw | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Front Zipper with Storm Flap | |
Non-sterile | |
4500B | |
108 to 115 cm | |
70 to 74 in. |
X-Large | |
Polyethyleen | |
Ja | |
Elastisch | |
2 per paneel | |
Gestikt | |
Category I | |
43 to 45 in. | |
Voor huishoudelijk gebruik, licht industrieel reinigingswerk en onderhoudstoepassingen of omgevingen waar hygiëne en zuiverheid belangrijk zijn | |
179 to 187 cm |