Learn More
Sodium Thiosulfate, 0.005M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11979587
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used as a redox titrant in iodometry for TMAR chlorine determination according to SERES. Sodium Thiosulfate, 0.005M, Chem-Lab is a solution of 1.241g Na2S2O3·5H2O per 1L H2O. It is an inorganic compound with an excellent shelf life.
The thiosulfate anion reacts stoichiometrically with iodine in aqueous solution. Due to the quantitative nature of this reaction, sodium thiosulfate is used as a redox titrant in volumetric analysis and is a component of iodine clock experiments. It can be used to measure the oxygen content of water and to estimate the concentration of certain compounds in solution (hydrogen peroxide, chlorine). It also has many medicinal uses.
Spezifikation
Boiling Point 100°C
Melting Point 48.3°C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
Molecular Formula H10Na2O8S2
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Solubility Information Soluble in water
InChI Key PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formula Weight 248.18g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.005mol/L
Density 1.00g/mL
Chemical Name or Material Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt