Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification électronique SP Scienceware™, étalonnés pour les congélateurs
Les thermomètres numériques vérifient la température des échantillons dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les incubateurs et les étuves.Disponibles déjà étalonnés pour des applications et équipements spécifiques.
Marque:  H-B Instrument™ B60210-0900
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17560656
  • 160.00CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-09-2025
Ajouter au panier
Alertes:
Les flacons en plastique indiqués dans le tableau ne peuvent pas être utilisés dans des étuves.
Includes: Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
Requires : Batterie LR44
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Des mesures précises de la température sans contamination des échantillons sont obtenues via l’utilisation du flacon rempli (inclus), qui reproduit les caractéristiques de l’échantillon
  • Tous les modèles sont fournis avec la documentation certifiée de l’étalonnage conforme aux exigences de la norme ISO 17025
  • Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO/IEC 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST
  • Numéro de série individuel, marquage CE
Certifications
Marquage CE
Compliance
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert nº 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NISTNuméro de série individuel.
Spécification
Spécification
Flacons en plastique / microbilles en verre
-20°C (zone du congélateur)
Étalonnage et vérification de la température
44 mm
3,3 pi
1 m
Étanche
3,5 in
158°F
-58°F
-58°F à +158°F externes ; 14°F à 122°F internes
Congélateur
±1°C
90 mm
30 mL
Testé et calibré dans un laboratoire agréé A2LA (Cert n° 2448.01), triple accréditation / enregistrement ISO / CEI 17025:2005, exclusif à H-B, avec un équipement dont l’étalonnage est traçable à NIST Numéro de série individuel, marquage CE
1,7 in
Instructions multilingues (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais)
1,2 in
30 mm
0,1°C / °C
Max / Min, alarme ; capteur étanche de 30 mm (1,2 po) / 1 m (3,3 pi) ; pile LR44 requise
70°C
-50°C
-50°C à +70°C externes ; -10°C à +50°C internes
Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves
Électronique
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis