Learn More
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11346289
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Sponge Cobalt, A-8B46, promoted with Nickel and Chromium, is used in synthetic chemistry for hydrogenation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
MDL Number MFCD00239945
Specifications
Quantity 100 g
Solubility Information Insoluble in water.
Form Slurry
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis