Learn More
OHAUS™ Pince à flacon en acier inoxydable
La pince à flacon en acier inox OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
Marque: OHAUS™ 30400088
41.30 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriquée en acier inoxydable
- À utiliser avec flacon
- Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
Spécification
Pince à flacons | |
Flacon de 250 ml | |
Silver |
Acier inoxydable | |
Pince pour flacon, 250 ml | |
Four Interlocking |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu