Learn More
Labcold™ Advanced Pharmacy Refrigerators
With microprocessor controlled temperature regulation for accuracy and stability. Labcold™ Advanced Pharmacy Refrigerators have a temperature range of 2° to 8°C.
Specifications
Temperature Range | 2°C to 8°C |
---|---|
Condenser Type | Automatic |
Defrost | Automatic |
Height (Metric) Exterior | 820 mm |
Width (Metric) Exterior | 1980 mm |
Beschreibung
- Fan circulated interior
- Stainless steel construction
- Door locks fitted as standard
- Digital temperature display with audio alarm
- Heavy duty lockable castors on larger models
- Optimized air circulation
Spezifikation
2°C to 8°C | |
Automatic | |
1980 mm |
Automatic | |
820 mm | |
230 V 50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts