Learn More
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene STK32B
Concentrazione 0.15 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16814614
Vedere i documenti
Proteintech
15438-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
In stock
Aggiungi al carrello
16804614
Vedere i documenti
Proteintech
15438-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a serine-threonine protein kinase. Serine-threonine kinases transfer phosphate molecules to the oxygen atoms of serine and threonine. A genomic deletion affecting this gene has been associated with Ellis-van Creveld syndrome, an autosomal recessive skeletal dysplasia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifica
Specifica
STK32B
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q9JJX8, Q9NY57
305431, 55351, 64293
STK32B Fusion Protein Ag4507
Primary
-20°C
STK32B
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSA250839, serine/threonine kinase 32B, STK32, STK32B, STKG6, YANK2
STK32B
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato