Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Red Cap
CORNING GOSSELIN™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
258.00€ - 298.90€
Specifications
Product Type | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Yes |
Material | Polypropylene |
Shape | Straight |
Sterility | Sterile |
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
15438824
|
Gosselin™
TP35C-052 |
60 mL |
298.90€
Pack of 600 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15488844
|
Gosselin™
TP53C-042 |
180 mL |
258.00€
Pack of 200 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Specifications
Specimen Container | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Screw Cap | |
No Label |
Yes | |
Straight | |
Red | |
Clear |