Learn More
Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15412127
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 L
20 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sulfuric acid, 0.2N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Molecular Formula H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL Number MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Quantity 20 L
Physical Form Liquid
Solubility Information Miscible with water.
Formula Weight 98.08
Chemical Name or Material Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis