Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek N2MB-SN
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17248029
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. Variable bandwidth quad monochromators, sensitive high transmission filter-based optics, laser TRF, and up to 4 PMTs provide ultrafast measurements.
Advanced environmental controls, including CO2/O2 control, incubation to 70°C, and variable shaking support live cell assays. BioStack Neo delivers walk-away automation, high throughput, barcode-labeled filter cubes to streamline workflows and limit errors. Powerful Gen5 software provides complete reader control, powerful data analysis, and LIMS integration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
230 to 999 nm, 1 nm increments
CE and TUV marked. RoHS compliant.
52.5 cm
±0.2°C at 37°C
0 to 4 OD
HTS, biomarker, nucleic acid, protein quantification, rapid kinetics, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, Cytokines, ELISA, FP
41 cm
Monochromater: ABS, FI and LUM; Filter: Dual filter top FI/FP/TRF and LUM, Filter bottom FI/FP/TRF
Multi-Mode Microplate Reader
0.0001 OD
35 kg
39 cm
Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Monochromator: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD
0 to 20%
20.7 in.
Linear, Orbital, Double Orbital
5 to 1000 μL, 1 μL increments
16.1 in.
≤1% from 0 to 3 OD
NEO2MB
250 W max.
78 lb.
15.4 in.
Photodiode, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option)
Xenon Flash
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato