Learn More
TCTN3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | TCTN3 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16815574
|
Proteintech
16085-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16805574
|
Proteintech
16085-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
TCTN3 is a member of the Tectonic protein family, a group of evolutionarily conserved secreted and transmembrane proteins that regulate the Hedgehog (Hh)-mediated patterning of the neural tube. While the expression pattern and function of TCTN3 is not known, it is 58% similar to TCTN1. TCTN1 is expressed during embryonic development in regions that participate in Hh signaling, beginning in the gastrulation stages in the ventral node. Mice expressing mutant TCTN1 die between E13.5 and E16.5 and display holoprosencephaly, a defect associated with reduced Hh signaling, indicating the role of TCTN1 as an Hh activator. At later stages in development, TCTN1 is thought to also act as a repressor on the Hh pathway in the anterior and posterior neural tube.Spezifikation
TCTN3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q6NUS6, Q8R2Q6 | |
26123, 67590 | |
TCTN3 Fusion Protein Ag9084 | |
Primary | |
-20°C | |
TCTN3 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C10orf61, TCTN3, TECT3, Tectonic 3, tectonic family member 3, UNQ1881/PRO4324 | |
Tctn3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts