Learn More
Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
467.83 DKK - 7843.18 DKK
Chemical Identifiers
CAS 13760-79-7
Molecular Formula F3Tm
Molecular Weight (g/mol) 225.93
MDL Number MFCD00049611
InChI Key AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11396898
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013652.03
1 g N/A N/A N/A
11306908
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013652.06
5 g
2114.51 DKK
5g
11316908
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
013652.14
25 g
7843.18 DKK
25g
Descrizione
Descrizione
Thulium(III) fluoride, anhydrous is used for glass doping and to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13760-79-7
225.93
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Tm+3]
F3Tm
MFCD00049611
thulium(3+) trifluoride
Specifica
2200°C
13760-79-7
F3Tm
UN3288
AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
thulium(3+) trifluoride
225.93
Odorless
7.9 g/mL
Thulium(III) fluoride, Anhydrous
1158°C
Crystalline
MFCD00049611
Insoluble in water
[F-].[F-].[F-].[Tm+3]
225.93
99.9%
Hygroscopic
(REO)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-353-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato