Learn More
Tin(IV) bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354809
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
CAS: 7789-67-5 | Br4Sn | 438.326 g/mol
A specialty product for proteomics research. Used as a precursor for SnO2 through laser-assisted CVD with higher efficiency than other precursors such as dibutyl tin diacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7789-67-5
Molecular Formula Br4Sn
Molecular Weight (g/mol) 438.326
MDL Number MFCD00011240
InChI Key LTSUHJWLSNQKIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv bromide, stannic bromide, tin tetrabromide, stannane, tetrabromo, tin perbromide, snbr4, tin bromide, tin iv bromide 1:4, tetrabromotin
PubChem CID 24616
IUPAC Name tetrabromostannane
SMILES Br[Sn](Br)(Br)Br
Especificaciones
Boiling Point 202°C (734mmHg)
Melting Point 31°C
Color Colorless to White
Physical Form Lump
Quantity 250 g
UN Number UN3260
Merck Index 14,8773
Solubility Information Very soluble in water. Soluble in ethyl alcohol.
Formula Weight 438.33
Percent Purity 99%
Odor Acidic
Sensitivity Air and moisture sensitive
Density 3.34 g/mL
Chemical Name or Material Tin (IV) bromide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado