Learn More
Tin(IV) iodide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334809
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Used in chemical research and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7790-47-8
Molecular Formula H4I4Sn
Molecular Weight (g/mol) 630.36
MDL Number MFCD00036272
InChI Key ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC Name tetraiodostannane
SMILES [Sn].I.I.I.I
Especificaciones
Boiling Point 340°C
Melting Point ∼143°C
Color Red
Physical Form Crystalline
Quantity 50 g
Linear Formula SnI4
UN Number UN3260
Merck Index 14,8777
Solubility Information Soluble in alcohol,benzene,CS2,chloroform,and ether; Decomposes in water
Formula Weight 626.31
Percent Purity 95%
Refractive Index 2.106
Sensitivity Moisture sensitive
Density 4.46 g/mL
Chemical Name or Material Tin (IV) iodide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado