Learn More
Epredia™ TissueLoc™ Tissue Cassettes, White
Ensure specimen safety during processing and easy removal of cover while embedding with the hinge design of Epredia™ TissueLoc™ Tissue Cassettes.
Brand:  Epredia™ 58964
 View more versions of this product
Product Code. 12677806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
  • Three-sided writing surface ensures positive identification from grossing to filing
  • Solvent- and decalcifier-resistant and compatible with microwave techniques
  • Eleven colors allow for easy specimen coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Slotted Pore
Hinged
Lilac
Tissue Cassette
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado