Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC Columns
Determine methanol, fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerides in biodiesel analysis with high performance and reproducibility.
Marca:  Thermo Scientific™ 26AX142P
753.29 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10526955
  • 758.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Determine methanol, fatty acid methyl esters (FAMEs) and glycerides in biodiesel analysis with high performance and reproducibility using Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC Columns. Biodiesel is an important component in the development of carbon neutral fuels and specific GC columns within the TRACE range deliver robust performance to meet and exceed the methodology demands for this application area.
Columns Specifically Designed to Meet Your Biodiesel Analysis Needs:
  • TRACE TR-BioDiesel (M); for determination of residual methanol content in biodiesel according to EN Method 14110
  • TRACE TR-BioDiesel (G); for the analysis of total glyceride content according to EN Method 14105
  • TRACE TR-BioDiesel (F); for the analysis of FAME content in biodiesel according to EN Method 14103
  • TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; for the analysis of total glyceride content according to ASTM method D-6584
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low bleed, even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
300/320°C
0.25 mm
Trace™ TR-BioDiesel
Biodiesel Analysis
30 m
0.25 mm
TRACE
G1, G2, G38
0.25 μm
30 m x 0.25 mm x 0.25 μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato