Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns
Use this low-bleed, highly stable polar GC column for high-polarity separations for MS analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 260X154P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10455353
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For high-polarity separations as part of GC/MS analysis, choose the low-bleed, high polarity Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC Column. The TRACE TR-WaxMS column is manufactured using a proprietary bonding technique that minimizes bleed and extends the maximum operating temperature (260 to 280 ̊C).
Engineered for Superior Performance:
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Proprietary bonding method for expanded operating temperatures
  • Extremely low-bleed for improved sensitivity and library matches
  • High stability with oxygen and water
Applications:
  • Aromatic hydrocarbons
  • Food additives
  • Essential oils
  • Alcohols
  • Esters
  • Aldehydes
  • Ketones
Excellent Quality and Reproducibility:
  • Low-bleed even at elevated temperatures
  • Outstanding robustness for difficult separations
  • Reliable and reproducible performance
Recommended Uses:
  • Aldehydes
  • Essential oils
Alternative Uses:
  • Acids
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Alditol acetates (sugars)
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbicides
  • Ketones
  • Nitroaromatics
  • Phenols
  • Volatiles
Similar To:
  • DB-Wax
  • Rtx™-Wax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-Wax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • AT™-Wax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
280/300°C
0.25 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
60 m
60 m x 0.25 mm x 0.25 μm
0.25 mm
TRACE
G16
0.25 μm
Polar
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.