Learn More
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)Wismut(III), 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051438
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 142617-53-6 | C33H57BiO6 | 758.793 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142617-53-6
Summenformel C33H57BiO6
Molekulargewicht (g/mol) 758.793
MDL-Nummer MFCD00064763
InChI-Schlüssel ZNHBPQSSVCRFST-LWTKGLMZSA-K
Synonym tris 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato bismuth iii, bismuth iii tetramethylheptanedionate, 4z-5-bis 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy bismuthanyl oxy-2,2,6,6-tetramethylhept-4-en-3-one
PubChem CID 16717622
IUPAC-Name (Z)-5 -bis[(Z)-2,2,6,6 -Tetramethyl-5 -Oxohept-3 -en-3-yl]oxy]bismuthanyloxy-2,2,6,6 -Tetramethylhept-4 -en-3-on
SMILES CC(C)(C)C(=CC(=O)C(C)(C)C)O[Bi](OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC(=CC(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)bismuth(III)
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 150°C (0.05 mmHg)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 758.79
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Kristallin
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt