Learn More
Tris Buffer, 0.3M Solution (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10593145 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tris is a buffer component in molecular biology, tissue culture, and electrophoresis procedures. Tris Solution, 0.3M, provides a convenient stock solution for these applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tris Buffer
Nota nome 0.3M Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4
Colore Undesignated
Concentrazione 0.29 to 0.31 M
pH 10.1 to 11.1
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
DNasi Esente da DNasi
Identificazione Pass Test
Formula molecolare C4H11NO3
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Indice di Merck 15, 9951
InChI Key LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Molecular Weight (g/mol) 121.14
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Grado Biologia molecolare
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • TRIS buffer, 0.3 M solution
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato