Learn More
Masterflex™ Tygon Microbore Tubing
Bends to sharp radius curves and easily works with fittings. Cole Masterflex™ Masterflex™ Tygon Microbore Tubing is ideal for pharmaceutical and general laboratory applications, especially with precision injection or dispensing applications.
Marca:  Masterflex™ 06419-00
Codice prodotto. 15229204
  • 280.60CHF / 30m
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Formulation: Tygon™ ND-100-80
  • Excellent with low-flow peristaltic pump applications
  • Extremely flexible crystal clear tubing
  • Non-toxic; nonpyrogenic; biocompatible
  • Meets USP Class VI requirements
  • Sterilize by autoclave or ethylene oxide
Specifica
Specifica
Meets USP Class VI requirements, Non-DEHP
Autoclavable
Tygon ND-100-80
0.0254 mm
Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma
Clear
Microbore tubing
0.25 mm
0.76 mm
Ideal for low-flow peristaltic pumps, for general laboratory and pharmaceutical use
Roll
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato