Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
Marque: DuPont™ D15542354
181.04 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Spécification
Large | |
Polyethylene | |
Hook and Loop | |
Non stérile | |
Yes | |
Autoclavable |
Controlled Environments Gown | |
Blanc | |
Single-use | |
Knit | |
Manche longue |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu