Learn More
Emballator UN Approved Cans
Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.
Brand:  Emballator 48H0517-410-300
Encompass
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11394405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Material: HDPE, approved for food contact
  • Color: Nature
  • UN Approved tamper evident closure
  • Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Specifica
Specifica
UN Approved Can
Natural
190 mm
296 mm
175 g
5 L
HDPE
130 mm
40 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato