Learn More
Liebherr™ Under-Bench, Spark-Free Interior, Lab Fridge
For secure, accurate and long-lasting fridge storage of temperature-sensitive products, the Liebherr™ Under-Bench, Spark-Free Interior, Lab Fridge is fully-equipped for lab applications with Liebherr build-quality you can rely on. EN 60068 temperature mapping and SmartMonitoring options.
Marca:  Liebherr™ LKUEXV1610
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10729575
  • 2488.45CHF / Pezzo
Spedizione stimata: 22-05-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Table-height spark-free lab fridge, reach-in, 1-section, width 600mm, gross capacity 141 L.
  • Temperature range +3 / +16°C, 3 adjustable glass shelves 440mm(W) x 420mm(D), white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Climate class 7, refrigerant R 600a, connection rating 1,0A, 230v/50/1-ph,energy consumption 273 kWh/a
  • 130 litre net capacity
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc.
  • Door lock, reversible hinges, self-closing door
  • 40 kg shelf load
Specifica
Specifica
Laboratory Refrigerator
3°C to 16°C
Gradient 3.9°C
Solid
3
Steel
40 mm HDPE
ATEX Certified, EU Directive 94/9/EC (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Digital, External
White
Automatic
RS 485
43.5 cm
67 cm
44 cm
220/240 V
315 kWh/a
38 kg
141 L
0.1°C
R 600a
0
40 kg
White-coated Steel
ABS Plastic
Underbench
No
Digital
SmartCoolingHub
61.5 cm
82 cm
59.7 cm
1.0 A
50 Hz
41 kg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato