Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger verfügen über ein aufgedrucktes Beschriftungsfeld, das mit den meisten Druckertypen und Permanentmarkern beschrieben werden kann. Unterschiedliche Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer Unterscheidung der Präparate.
Marke:  Marienfeld Superior™ 0704102
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10192372
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
  • In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
2500
90°, geschliffen
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
1 mm
Gelb
90 °
50 Stück in einer Schachtel
26 mm
50
Ja
Ja
Mikroskopobjektträger
CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1
UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
76 x 26 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt