Learn More
Fisherbrand™ Unisex Cotton Lab Coats
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Length (English):
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in.
47.2 in.
48.0 in.
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | 3X-Large |
Gender | Unisex |
Material | Cotton |
Color | White |
Closure Type | Snaps |
Cuff Style | Open |
Disposable | Reusable |
Sterility | Non-sterile |
No. of Pockets | 3 |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto