Learn More
Lauda™ Variocool VC 1200 Process Thermostat with SEV 1011 & SEV 5934/2 Plug
GREENER_CHOICE
Process thermostat suitable for use with non-flammable heat transfer liquids
Marca:  Lauda™ L000724
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16853690
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Colored TFT display for simultaneous indication of actual and set values, graphic illustration of the temperature profile
  • Clear text menu navigation
  • Six selectable languages: DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Easy input via cursor and soft keys
  • Fully electronic continuous controller with PID action
  • Electronic level indication and low level alarm
  • Powerful pressure pump USB interface as standard
    • Upgradeable with interface module (analogue, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Remote fault indication through floating contact
  • Integrated programmer with max 150 segments, splitable in five programs
  • Adjustable bypass for pressure limiting
  • Filler opening on top, drain tap on backside
  • SmartCool system for energy saving digital cooling management including compressor on-off control
  • Operates with non flammable liquids (water, water/glycol)
  • Condenser cooling air
  • Technical Features:
    • Working temperature range: -20 to 80 °C
    • Ambient temperature range: 5 to 40 °C
    • Temperature stability: 0.05 ± K
    • In/outlet connection thread (outside): G 3/4
    • Pressure adjustment: bypass
    • Filling volume max: 15 L
    • Power supply: 230 V, 50 Hz
    • Power plug: power cord with plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
    • Standard accessory:
      • Two nipples 3/4 in. with screw cap G 3/4 for pump connectors
  • Specifica
    Specifica
    -20°C to +80°C
    0.9 bar
    3.3 kW
    230 V
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Offerte speciali
    Offerte speciali
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato