Learn More
Brady™ Vinyl Labels
58.50 - 448.00
Productcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Kleur | Breedte (metrisch) | Hoogte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
11791835
|
Brady™
115032 |
White, Translucent | 12.70 mm | 85.73 mm | |||||
11701755
|
Brady™
114960 |
White, Translucent | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||
Specificatie
Vinyl | |
Label | |
1 |