Learn More
Lenz Laborglasintrumente Wägeglas mit Normschliffstopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
91.00 € - 174.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10559571
|
Lenz Laborglasintrumente
05560002 |
5 ml |
102.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15300885
|
Lenz Laborglasintrumente
05560521 |
80 mL |
174.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10028830
|
Lenz Laborglasintrumente
05560025 |
70 mL |
91.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit austauschbarem Normschliffstopfen
- Mit Beschriftungsschild, mit eingefräster Größenangabe (mm) und Fassungsvermögen (ml)
- Erhältlich in hoher oder niedriger Ausführung
- Stopfen:DURAN™ Flasche aus DURAN™-Schläuchen
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.