Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, Without Cap
Rugged space-savers
Marca: DWK Life Sciences 219437
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Clear borosilicate glass bottle with graduations and writing patch
- Heavy walls prevent breakage
- Sturdier than Erlenmeyer flasks
- Smaller diameter at base conserves space in sterilizers and freezers
- Large opening, special lip, sloping shoulders
- Graduated in mL to show approximate volumes
- Hand grips on 1L bottle provide easy handling
Compliance
Meets USP Type 1 requirements.
Specifica
8.45 oz., 250mL | |
8.45 oz. | |
2.63 in. | |
USP Type 1 | |
148 mm | |
33-430 mm | |
Screw Cap |
250 mL | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
5.82 in. | |
67 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto