Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Redi-Cap™ Phenolic Screw Caps for Redi-Pak™ Containers
Unique cone liner design offers superior torque retention and excellent sealing characteristics
528.00 DKK - 889.00 DKK
Specifications
Color | Black |
---|---|
Material | Phenolic Resin |
No. per Case | 144 Cs. |
Certifications/Compliance | ISO 9001 |
For Use With (Equipment) | Redi-pak™ container |
Product Code | Brand | Neck Finish | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Neck Finish | Price | Quantity & Availability | |||||
11728839
|
DWK Life Sciences
239250 |
15-425 |
610.00 DKK
Pack of 144 |
Estimated Shipment: 22-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
10123793
|
DWK Life Sciences
239253 |
20-400 |
553.00 DKK
Pack of 144 |
Estimated Shipment: 22-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
11754199
|
DWK Life Sciences
239260 |
33-400 |
889.00 DKK
Pack of 144 |
Estimated Shipment: 22-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
11734219
|
DWK Life Sciences
239257 |
24-400 |
528.00 DKK
Pack of 144 |
Estimated Shipment: 28-07-2025
Log in to see stock. |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11714189
|
DWK Life Sciences
239259 |
28-400 |
710.00 DKK
Pack of 144 |
In Stock
Log in to see stock. |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11704189
|
DWK Life Sciences
239255 |
22-400 |
600.00 DKK
Pack of 144 |
Estimated Shipment: 25-11-2025
Log in to see stock. |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Poly-Seal liner is manufactured from low density polyethylene
- Phenolic
- Screw cap
- Color: Black
Specifica
Black | |
144 Cs. | |
Redi-pak™ container |
Phenolic Resin | |
ISO 9001 | |
Polyseal |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.