Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ White Polypropylene Caps with Foam/LDPE Liners
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Neck Finish:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Closure Liner:
Foam/LDPE
Polyethylene Foam
Beschreibung
- Lined with foam polyethylene
- Excellent barrier to aqueous solutions
- Repeat sealability
Spezifikation
Spezifikation
Color | White |
Material | Polypropylene |
No. per Case | 200 Cs. |
Neck Finish | 24-410 |
Certifications/Compliance | ISO 9001 |
For Use With (Equipment) | Glass bottle or vial |
Closure Liner | Foam/LDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur