Learn More
Zirconium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., 99.2% (metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max, Thermo Scientific Chemicals
60.72CHF - 230.00CHF
Identificatori chimici
CAS | 7440-67-7 |
---|---|
Formula molecolare | Zr |
Molecular Weight (g/mol) | 91.22 |
Numero MDL | MFCD00011303 MFCD00148878 |
InChI Key | QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil |
PubChem CID | 23995 |
ChEBI | CHEBI:33342 |
IUPAC Name | zirconium |
SMILES | [Zr] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11309508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043334.G2 |
2 m | N/A | ||||||
11399498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043334.G6 |
10 m |
230.00CHF
10m |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-67-7 | |
91.22 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
23995 | |
zirconium |
Zr | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
CHEBI:33342 | |
[Zr] |
Specifica
Zirconium wire | |
7440-67-7 | |
Zr | |
zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil | |
[Zr] | |
91.22 | |
CHEBI:33342 | |
Odorless | |
Wire |
0.25mm (0.01 in.) dia. | |
(metals basis excluding Hf), Hf 4.5% max | |
MFCD00011303 MFCD00148878 | |
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N | |
zirconium | |
23995 | |
99.2% | |
≈0.32g/m |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-176-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.