Learn More
Ansell Gants résistants à l’huile à revêtement en nitrile HyFlex™ 11-900
Gants de travail industriels conçus pour une protection mécanique légère, en particulier dans des environnements de fabrication ou d’entretien moyennement huileux.
Marque: Ansell 11900070
40.07 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le revêtement en nitrile offre une protection mécanique légère et de la dextérité
- Conçus pour une utilisation dans des environnements de fabrication et d’entretien moyennement huileux
- Protection associée à une meilleure préhension et plus de résistance à l’abrasion
Compliance
Abrasion ANSI : 4. Coupure ANSI : 1. EN388: 3131.
Spécification
ANSI 4 | |
No | |
Knit | |
Blanc, Bleu | |
Non texturés | |
Nylon | |
7 | |
Unisex | |
Rough | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Paume, doigts | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Spécifique | |
Gants sans coutures | |
Assemblage, équipements et fabrication de métaux | |
Maille | |
11-900 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu