Learn More
Ansell HyFlex™ 11-900 Nitrile Coated Oil Repellent Gloves
Industrial work gloves designed for light mechanical protection, particularly in moderately oily manufacturing or maintenance environments.
58.85CHF
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Chlorinated | No |
Struttura | Knit |
Coating Material | Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12670762
|
Ansell
11900060 |
6 |
58.85CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12680762
|
Ansell
11900070 |
7 |
58.85CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12690762
|
Ansell
11900080 |
8 |
58.85CHF
12 paia |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12600772
|
Ansell
11900090 |
9 |
58.85CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12660762
|
Ansell
11900100 |
10 |
58.85CHF
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Nitrile coating provides light mechanical protection and dexterity
- Designed for use in moderately oily manufacturing and maintenance environments
- Combines protection with enhanced grip and abrasion resistance
Specifica
ANSI 4 | |
No | |
Nitrile | |
ANSI A1 | |
Specific | |
Seamless Knit Gloves | |
Unisex | |
Rough |
EN 420:2003 + A1:2009; Category II | |
Knit | |
White, Blue | |
No Texture | |
Nylon | |
Assembly, Equipment Operation, and Metal Fabrication | |
Knit | |
11-900 |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.