Learn More
Agilent BioTek Cell Culture/Petri Dish Adapter for Imaging Multi-Mode Reader
For use with Imaging Multi-Mode Readers.
454.00CHF - 463.00CHF
Specifica
Product Type | Cell Culture/Petri Dish Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imaging Multi-Mode Reader |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15428722
|
Agilent BioTek
1222240 |
Dish diameter: 38.7 mm |
463.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15458722
![]() |
Agilent BioTek
1222246 |
Dish diameter: 35.5 mm |
454.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
For use with Imaging Multi-Mode Readers.Specifica
Cell Culture/Petri Dish Adapter | |
Imaging Multi-Mode Reader |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto